Anti-UBX domain-containing protein 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
U1061
USBIU1061EA 564 EUR InStock
USBIU1061
Anti-UBX domain-containing protein 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: UBX domain-containing protein 1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité