Anti-USP18 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 10g92]
Fournisseur: US Biological
U4100-85A
USBIU4100-85AEA 608 EUR InStock
USBIU4100-85A
Anti-USP18 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 10g92]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; Immunoprecipitation: 1:50
Type: Primary
Antigen: USP18 (ubiquitin specific peptidase 18)
Clonality: monoclonal
Clone: 10g92
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité