Anti-USP26 Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: US Biological
U4101-26B-APC
USBIU4101-26B-APCEA 884 EUR InStock
USBIU4101-26B-APC
Anti-USP26 Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Immunochemistry: 1:50-1:100
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: USP26 (ubiquitin specific peptidase 26)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité