Anti-USO1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
V2121-26C
USBIV2121-26CEA 601 EUR InStock
USBIV2121-26C
Anti-USO1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:2000; Western Blot: 0. 3-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: USO1 (USO1 vesicle transport factor)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité