Anti-SLC18A3 Guinea pig Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
V2121-85A
USBIV2121-85AEA 1170 EUR InStock
USBIV2121-85A
Anti-SLC18A3 Guinea pig Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:5000-1:10000
Type: Primary
Antigen: SLC18A3 (solute carrier family 18 (vesicular acetylcholine transporter), member 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Guinea pig
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité