Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VIM Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 5F310]

Fournisseur: US Biological
V2122-03C
USBIV2122-03CEA 915 EUR InStock
USBIV2122-03C
Anti-VIM Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 5F310]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:10

Type: Primary
Antigen: VIM (vimentin)
Clonality: monoclonal
Clone: 5F310
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Bovine, Chicken, Dog, Human, Monkey, Xenopus laevis

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité