Anti-Wolf-Hirschhorn Syndrome Candidate 2 Protein Chicken Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
W0485-01
USBIW0485-01EA 475 EUR InStock
USBIW0485-01
Anti-Wolf-Hirschhorn Syndrome Candidate 2 Protein Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000-1:2000
Type: Primary
Antigen: Wolf-Hirschhorn Syndrome Candidate 2 Protein
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité