Anti-West Nile Virus, Envelope Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
W1018-50G
USBIW1018-50GEA 661 EUR InStock
USBIW1018-50G
Anti-West Nile Virus, Envelope Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: West Nile Virus, Envelope
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité