Anti-West Nile Virus Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10D36]
Fournisseur: US Biological
W1018-50P
USBIW1018-50PEA 479 EUR InStock
USBIW1018-50P
Anti-West Nile Virus Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10D36]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:10-1:50; ELISA: 1:20-1:200
Type: Primary
Antigen: West Nile Virus
Clonality: monoclonal
Clone: 10D36
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité