Anti-West Nile Virus, Matrix Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
W1018-52D
USBIW1018-52DEA 582 EUR InStock
USBIW1018-52D
Anti-West Nile Virus, Matrix Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: West Nile Virus, Matrix
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité