Anti-West Nile Virus, NS3 Protease Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8H154]
Fournisseur: US Biological
W1018-54
USBIW1018-54EA 789 EUR InStock
USBIW1018-54
Anti-West Nile Virus, NS3 Protease Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8H154]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.5-1.0 ?g/ml; Western Blot: 1-2?g/ml
Type: Primary
Antigen: West Nile Virus, NS3 Protease
Clonality: monoclonal
Clone: 8H154
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité