Anti-WFS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
W1023-70
USBIW1023-70EA 513 EUR InStock
USBIW1023-70
Anti-WFS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:2000; Immunoprecipitation: 2?l; Immunofluorescence: 1:200; Immunochemistry: 1:1000;
Type: Primary
Antigen: WFS1 (Wolfram syndrome 1 (wolframin))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité