Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WNT4 Rat Monoclonal Antibody [clone: 9H192]

Fournisseur: US Biological
W3021A
USBIW3021AEA 817 EUR InStock
USBIW3021A
Anti-WNT4 Rat Monoclonal Antibody [clone: 9H192]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.5-1.0 ?g/ml; Western Blot: 5 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: WNT4 (wingless-type MMTV integration site family, member 4)
Clonality: monoclonal
Clone: 9H192
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité