Anti-Xenin 25 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
X1013-01
USBIX1013-01EA 668 EUR InStock
USBIX1013-01
Anti-Xenin 25 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:500
Type: Primary
Antigen: Xenin 25
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité