Anti-XPNPEP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8B54]
Fournisseur: US Biological
X1049-56A
USBIX1049-56AEA 789 EUR InStock
USBIX1049-56A
Anti-XPNPEP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8B54]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1-2?g/ml; Immunoprecipitation: 25 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: XPNPEP1 (X-prolyl aminopeptidase (aminopeptidase P) 1, soluble)
Clonality: monoclonal
Clone: 8B54
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité