Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-YY1AP1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 9E645]

Fournisseur: US Biological
Y1200-01B
USBIY1200-01BEA 593 EUR InStock
USBIY1200-01B
Anti-YY1AP1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 9E645]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:10000-1:50000; Immunochemistry: 1:100- 1:250

Type: Primary
Antigen: YY1AP1 (YY1 associated protein 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 9E645
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité