Anti-Yellow Fever Virus Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B2541]
Fournisseur: US Biological
Y2041-02B
USBIY2041-02BEA 796 EUR InStock
USBIY2041-02B
Anti-Yellow Fever Virus Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B2541]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Yellow Fever Virus
Clonality: monoclonal
Clone: 10B2541
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité