Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-c-Yes Sheep Polyclonal Antibody

Fournisseur: US Biological
Y2056-50
USBIY2056-50EA 969 EUR InStock
USBIY2056-50
Anti-c-Yes Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: c-Yes Yes1, Yes-1, Yes, Cellular Yes-1 Protein, HsT441, p61-YES, Proto-oncogene Tyrosine Protein Kinase YES, v-Yes-1 Yamaguchi Sarcoma Viral Oncogene Homolog 1, Viral Oncogene Yes-1 Homolog 1, Yamaguchi Sarcoma Oncogene)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité