Anti-ZAP70 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 5K146]
Fournisseur: US Biological
Z0300-10E
USBIZ0300-10EEA 299 EUR InStock
USBIZ0300-10E
Anti-ZAP70 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 5K146]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ZAP70 (zeta-chain (TCR) associated protein kinase 70kDa)
Clonality: monoclonal
Clone: 5K146
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité