Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IKZF3 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 10B2563]

Fournisseur: US Biological
Z0749-10-PE
USBIZ0749-10-PEEA 826 EUR InStock
USBIZ0749-10-PE
Anti-IKZF3 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 10B2563]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:1000; FLISA: 1 ?g/ml-3ng/ml
Do not freeze! Light sensitive

Type: Primary
Antigen: IKZF3 (IKAROS family zinc finger 3 (Aiolos))
Clonality: monoclonal
Clone: 10B2563
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité