Ruban adhsif pour salle blanche, modle 1112, blanc, largeur 4 (102mm), longueur 36yds (33m) Film polyethylne, avec adhsif acrylique medium-tack, sans rsidu Double-emballage individuel 1 * 1 ROU
Fournisseur: ULTRATAPE
Ruban adhsif pour salle blanche, modle 1112, blanc, largeur 4 (102mm), longueur 36yds (33m) Film polyethylne, avec adhsif acrylique medium-tack, sans rsidu Double-emballage individuel 1 * 1 ROU
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Ruban adhésif pour salle blanche, modèle 1112, blanc, largeur 4 (102mm), longueur 36yds (33m) Film polyethylène, avec adhésif acrylique medium-tack, sans résidu Double-emballage individuel 1 * 1 ROU UTAP1112WH400-P3T 1 * 1 ROU
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou