Rubans adhésifs d'étiquetage
Fournisseur: ULTRATAPE
7160OR050-P3D
UTAP7160OR050-P3DEA 521 EUR InStock
UTAP7160OR050-P3D
Rubans adhésifs d'étiquetage
Rubans adhésifs
Ruban en vinyle autoclavable avec adhésif en caoutchouc.
  • Possibilité d'écriture à l'aide d'un stylo à bille
  • Adapté aux applications médicales et pharmaceutiques
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité