Reusable earplugs, whisper+ detec
Fournisseur: UVEX
2111.239
UVEX2111.239EA 179 EUR InStock
UVEX2111.239
Reusable earplugs, whisper+ detec
Bouchons d'oreille Bouchons d'oreilles réutilisables
Earplugs with cord are conveniently at hand, whenever required. Suitable for use in dirty working environments.
  • Can be worn comfortably around the neck
  • Hygienic storage in an individual carrying case
  • Dirt-repellent surface can be cleaned using soap and water
  • Maintain the wearer's comfort and safety
Suitable for low noise areas.
SNR: 27 dB
Certifications: EN 352-2:2002
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité