Banded earplugs, X-cap
Fournisseur: UVEX
2125.361
UVEX2125.361EA 129 EUR InStock
UVEX2125.361
Banded earplugs, X-cap
Bouchons d'oreille Arceaux anti-bruits
These soft, innovative and unique earplugs ensure a high degree of comfort and stable fit.
  • Ergonomically shaped earplugs for optimal wearer comfort
  • Colour: grey, sky blue, lime
  • 24 decibels insulation - H: 27 dB, M: 19 dB, L: 18 dB
  • Replacement earplugs for hygienic, cost-efficient use
This banded ear protection is ergonomically formed and reduces the transmission of annoying noises by preventing the band from rubbing against clothing.
Certifications: Meets standard EN 352-2.
Conditionnement: Individually packed in a polythene bag.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité