Earmuffs, K2
Fournisseur: UVEX
2600.002
UVEX2600.002EA 47 EUR InStock
UVEX2600.002
Earmuffs, K2
Protège-oreilles Casques anti-bruit
These K2 protective earmuffs offer an impressive combination of high levels of protection combined with great design of soft surfaces. These earmuffs are easy to mould and comfortable to wear due to their low weight.
  • Easy length adjustment
  • Easily adjustable for a perfect fit
  • Padded headband for optimal comfort
  • Extra-soft memory foam ear cushions
  • Designed to be lightweight with a small capsule
SNR: 32 dB
Certifications: EN 352-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité