19 Protective Arm Sleeve AS019S Manchette rsistant la perforation industrielle (chardes, perforations mtalliques, bois et verr e), membrane SuperFabric 360, passe-pouce, clip de maintien la manche,Taille 8 1 * 1 Pce
Fournisseur: UVEX
19 Protective Arm Sleeve AS019S Manchette rsistant la perforation industrielle (chardes, perforations mtalliques, bois et verr e), membrane SuperFabric 360, passe-pouce, clip de maintien la manche,Taille 8 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
19 Protective Arm Sleeve AS019S Manchette résistant à la perforation industrielle (échardes, perforations métalliques, bois et verr e), membrane SuperFabric 360°, passe-pouce, clip de maintien à la manche,Taille 8 1 * 1 Pce UVEX6000308 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou