Leather gloves, uvex top grade 6000
Fournisseur: UVEX
6028810
UVEX6028810EA 141 EUR InStock
UVEX6028810
Leather gloves, uvex top grade 6000
Gants
These winter protective gloves are made of thick cotton stockinet lining and extremely robust full-grain leather.
  • Good tactile feel
  • Soft and supple leather
  • Good thermal properties
  • Excellent wearer comfort
The glove is constructed of double-stitched seams, rubberised cuff and full-grain leather palm, index finger, fingertips, knuckle trim and thumb.
Certifications: EN 388:2016 (3144X)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité