Gants résistants aux produits chimiques, uvex rubiflex S XG27B / XG35B
Fournisseur: Uvex
uvex rubiflex S
UVEX6056011EA 232 EUR InStock
UVEX6056011 112-4568 UVEX6056010 112-4567 112-4566 112-4565 UVEX6056008 UVEX6056007 UVEX6056009
Gants résistants aux produits chimiques, uvex rubiflex S XG27B / XG35B
Gants
Ces gants de sécurité légers avec revêtement spécial en NBR (caoutchouc de nitrile butadiène) et technologie innovante Xtra Grip combinent résistance à la graisse, aux huiles minérales et à de nombreux produits chimiques avec un confort et une flexibilité exceptionnelles. La doublure en coton interlock offre une sensation confortable sur la peau et régule la température à l'intérieur des gants.
  • Coupe ergonomique, grande flexibilité
  • Bonne résistance à de nombreux produits chimiques
  • Préhension exceptionnelle dans les environnements secs et humides
  • Conception multicouche pour une résistance longue durée
  • Haute capacité d'absorption des vapeurs d'eau grâce à la doublure en coton
Parfaits pour une utilisation dans le secteur automobile, dans l'industrie chimique et dans les laboratoires.
Certifications: EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374-1:2016 Type A (JKNOPT); Cat. III
OEKO-Tex® Standard 100
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité