Gants de protection contre les coupures HexArmor Helix® 3033
Fournisseur: UVEX
6066806 6066807 6066808 6066809 6066810 6066811
UVEX6066806EA 13.2 EUR InStock
UVEX6066806 UVEX6066807 UVEX6066808 UVEX6066809 UVEX6066810 UVEX6066811
Gants de protection contre les coupures HexArmor Helix® 3033
Gants
Gants HexArmor Helix 3033 sont des gants de calibre 13 en HPPE et fibres d'acier avec une protection contre les coupures à 360°.
  • Gant sans couture pour un confort et une respirabilité accrus
  • Mobilité et tactilité ultimes
  • Convient aux zones sèches et légèrement humides
  • Offre une résistance à l'abrasion
  • Pré-rétréci et pré-lavé
Un poignet en tricot élastique empêche la pénétration de la saleté dans le gant. Peut être utilisé directement en contact avec les aliments ou comme sous-gant avec une solution de revêtement plus appropriée. Ces gants deMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité