SharpsMaster II 9014 Gant rsistant la piqre d'aiguille, poignet lastique, support coton, enduction paume latex crpe avec Act ifresh, triple superposition de membrane SuperFabric paume et bouts des doigts, taille 6 1 * 1 PAIRE
Fournisseur: UVEX
SharpsMaster II 9014 Gant rsistant la piqre d'aiguille, poignet lastique, support coton, enduction paume latex crpe avec Act ifresh, triple superposition de membrane SuperFabric paume et bouts des doigts, taille 6 1 * 1 PAIRE
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
SharpsMaster II® 9014 Gant résistant à la piqûre d'aiguille, poignet élastique, support coton, enduction paume latex crêpée avec Act ifresh, triple superposition de membrane SuperFabric® paume et bouts des doigts, taille 6 1 * 1 PAIRE UVEX6098106 1 * 1 PAIRE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou