silv-Air 7312 Hygiene Masks
Fournisseur: UVEX
8707.312
UVEX8707.312EA 43.1 EUR InStock
UVEX8707.312
silv-Air 7312 Hygiene Masks
Masques Masques d'hygiène
This FFP3 preformed mask with an exhalation valve, featuring an innovative design and an optimised shape.
  • Four-point headband attachment for a comfortable, individual and secure fit
  • Extra-wide fabric headband
  • Ultrafine porous sealing lip
  • Nose clip integrated into the material for comfortable and secure positioning of the mask
The three- dimensional design enables a perfect fit for the many different face shapes which exist.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité