Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Laboratory coats, PE/cotton, 473

Fournisseur: UVEX
8932424
UVEX8932424EA 62.2 EUR InStock
UVEX8932424
Laboratory coats, PE/cotton, 473
Tenue de travail
Men's work coat made from 65% polyester and 35% cotton.

  • Reversible collar with snap button
  • Concealed snap button closure
  • One inside breast pocket left with pocket flap
  • Two pouch pockets in the side seam that can be fastened
  • Long sleeve, cuff width-adjustable

Colour: White

Weight: 250 g/m²

Certifications: DIN 10524

Attention: 95 °C washable, chlorinate possible, dry-cleaning: A, iron temperature: II-points, tumbler: II-points suitable for industrial laundering.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité