Welding cover spectacles, uvex 9161
Fournisseur: UVEX
9161.145
UVEX9161.145EA 47.2 EUR InStock
UVEX9161.145
Welding cover spectacles, uvex 9161
Lunettes
Comfortable polycarbonate welding eyewear with unrestricted lateral perception.
  • Minimized burn-in of welding sparks
  • Pressure-free fit with soft uvex duo-flex frame
  • Fully adjustable side arms enable wearers to achieve a customised fit
  • With new filter technology with perfect colour perception
  • With uvex infradur coating
Certifications: EN 169
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité