Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ultrasonic Planet Goggles

Fournisseur: UVEX
9302290
UVEX9302290EA 41.3 EUR InStock
UVEX9302290
Ultrasonic Planet Goggles
Lunettes de protection
The combination of hard and soft material components used in the uvex ultrasonic pairs high mechanical strength with optimum wearability.

  • Functional goggles with panoramic lens for a wide range of applications
  • Metal free PC lens
  • Headband: anthracite, jade
  • Soft, flexible face pad naturally moulds to many facial shapes
  • Indirect ventilation system for increased air circulation
  • Length-adjustable fabric headband for a secure fit and individual adjustment
  • UV400 – 100% protection against harmful UV radiation to 400 nm
  • Increased mechanical strength – certification B (120 m/s)

This wide-vision goggle can be worn for long periods without causing any pressure problems. The flexible soft component allows it to adapt to each individual face for a snug fit, ensuring comprehensive side protection around the eye area, even when worn over prescription spectacles. The uvex ultrasonic offers outstanding ventilation, ensuring a pleasant interior environment that does not cause irritation.

uvex protecting planet – mass-balanced PC lens, frame, headband and packaging partially made from recycled material. Robust polycarbonate lens with proven uvex supravision coating technology – permanently anti-fog and scratch-resistant lens. Generous internal volume to accommodate prescription spectacles and ensure a comfortable fit without pressure points.

Certifications: Certified in line with EN 166 (personal eye protection) and EN 170 (UV filters)
Certification: W 166 34 B CE – 2C-1.2 W1 BKN CE

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité