Vaporisateur pour les chaussures, imperméable
Fournisseur: UVEX
9698.100
UVEX9698.100EA 30.2 EUR InStock
UVEX9698.100
Vaporisateur pour les chaussures, imperméable
Cirages et brosses à chaussure
Ces vaporisateurs imperméabilisants et résistants aux taches pour les chaussures sont fabriqués en utilisant des surfaces modifiées par nanotechnologie et nanotechnologie chimique.
  • Respirabilité des chaussures entièrement conservée
  • Propriétés haptiques entièrement préservées
  • Effet à long terme sans propulseur d'aérosol
Conviennent aux produits en textile et en cuir.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité