Safety helmets, uvex airwing B-S
Fournisseur: UVEX
9762.521 9762.421
UVEX9762.521EA 20.6 EUR InStock
UVEX9762.521 UVEX9762.421
Safety helmets, uvex airwing B-S
Casques Casques de sécurité
Polyethylene helmet shell with three variable air vents and conventional suspension harness for a comfortable fit.
  • Shorter brim for a wider field of upward vision
  • Provides protection even in extremely low temperatures
Size: 510 to 610 mm
Certifications: EN 397
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité