Safety helmet, pheos S-KR
Fournisseur: UVEX
9772.544
UVEX9772.544EA 46.8 EUR InStock
UVEX9772.544
Safety helmet, pheos S-KR
Casques Casques de sécurité
This safety helmet is equipped with slots for uvex visors and earmuffs.
  • Shorter brim for a wider field of upward vision
  • Three variable air vents for maximum ventilation
  • Adjustable range for helmet is 520 to 610 mm
  • Optimum fit and comfort with six point textile suspension
The suspension harness features a wheel ratchet system for individual adjustment, with the possibility to mount uvex pheos goggles. Helmet is premounted with four point chinstrap and a goggle glip.
Adjustable range: 520 to 610 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité