UV Incubator, benchtop, SI-950
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0358-02
UVPA95-0358-02EA 2610 EUR InStock
UVPA95-0358-02
UV Incubator, benchtop, SI-950
Incubateurs Étuves bactériologiques
This benchtop UV Incubator with stainless steel interior is designed to provide precise temperature control and uniformity throughout the chamber. Used for incubation of biological assays, fungal, bacterial cultures, eggs and other biological samples.
  • Microprocessor controlled temperature
  • View samples without opening the door
  • Temperature: 68 °C maximum
  • Shelves: adjustable at three positions
  • Overhead shortwave 254 nm ultraviolet for sterilisating the chamber between experiments
Information de livraison: Supplied with two ventilated shelves.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité