Leak detection additives, Reveal™
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
96-0150-03
UVPA96-0150-03EA 110 EUR InStock
UVPA96-0150-03
Leak detection additives, Reveal™
Matériaux absorbants
This leak detection system brings leaks to light with an ultraviolet lamp and specially formulated fluorescent tracing additives.
  • Locating all leaks at once, even multiple small leaks in the same system
  • Tracer additives work easily and quickly in any system using water, oil, ATF, fuel or refrigerant
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité