Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorite de sodium, anhydre ≥79%, en paillettes, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Danger

V044-07EA 199.33 EUR InStock
V044-07
Chlorite de sodium, anhydre ≥79%, en paillettes, J.T.Baker®
Chlorite de sodium


Formule: ClNaO₂
Point d'ébullition: 112 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 250…257 °C
Densité: 1.28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003478
Numéro CAS: 7758-19-2
EINECS: 231-836-6
ONU: 1496
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08672
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 79 %
Assay (NaClO₂) ≥79 %
Appearance Passes Test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité