Tétrabutylammonium hydroxyde 0.4 M en solution aqueuse pour HPLC, pour la chromatographie de paires d'ions, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
V365-07EA 512.42 EUR InStock
V365-07
Tétrabutylammonium hydroxyde 0.4 M en solution aqueuse pour HPLC, pour la chromatographie de paires d'ions, J.T.Baker®
Tétrabutylammonium hydroxyde
Formule: C₁₆H₃₇NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009425
Numéro CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.37 - 0.43
Molarity 0.37 - 0.43
Appearance Passes Test
Absorbance at 420 nm (neat) ≤0.150
Bromide (Br) ≤0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité