Vacuum manifold, E-Z 96®
Fournisseur: OMEGA BIO-TEK
VAC-03
VAC-03EA 360 EUR InStock
VAC-03
Vacuum manifold, E-Z 96®
Collecteurs
The E-Z 96® vacuum manifold is designed for DNA/RNA sample preparation with E-Z 96® DNA/RNA plates.
  • Upper plate has a machined recess that fits E-Z 96® filter plate and contains a custom gasket
  • Top plate has locating holes which correspond directly to the locating pins in the bottom plate for easy alignment and stability
The chamber can be used either as a simple dump for waste filtrate or as a receptacle for a standard 96-well microtitre plate (collection plate).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité