Accessoires pour pompes rotatives à palettes, RE/RZ
Fournisseur: VACUUBRAND
20698000 20698003 20698004 20698006 20698007 20698017 20698011 20667052 22614149
181-1211EA 314 EUR InStock
181-1211 181-1221 181-1224 181-1212 181-1213 181-1222 VACU20698011 181-0481 VACU22614149
Accessoires pour pompes rotatives à palettes, RE/RZ
Pompe Pompes à vide à palettes
Séparateur côté entrée (AK)
Les séparateurs à l'entrée protègent les pompes contre les particules et les gouttelettes qui peuvent raccourcir les intervalles de service et même réduire la durée de vie et les performances de fonctionnement des pompes rotatives à palettes scellées à l'huile. Les séparateurs (AK) protègent la pompe à vide à l'entrée contre les particules et les gouttelettes de liquide. Les séparateurs Catchpot sont fabriqués en plastique (PMP) avec une bonne résistance chimique.
Note pour RE/RZ 2.5: Pour les pompes à palettes RE 2.5 avec la référence 2079715x et RZ 2.5 avec la référence 2079812x ou le séparateur 20698006. Pour les pompes rotatives à palettes RE 2.5 avec la référence 2069715x et RZ 2.5 avec la référence 2069812x commander le séparateur 20698000.
Oil mist filter outlet side (FO)
Exhaust gases from oil-sealed rotary vane pumps always carry a certain quantity of oil mist. This is extremely unpleasant, and even harmful, for those working nearby. VACUUBRAND oil mist filters separate nearly 100% of oil mist at the ultimate vacuum of the pump.
These exhaust filters have a TPX collecting tank with good chemical resistance. They can be mounted directly on the pump.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité