Universal dust mask, Cyrano®
Fournisseur: DELTALYOVALMY
CYRANO-XC CYRANO-XI12
VALMCYRANO-XCEA 74.4 EUR InStock
VALMCYRANO-XC VALMCYRANO-XI12
Universal dust mask, Cyrano®
Masques Masques d'hygiène
The FFP3 cup-shaped mask is both reassuring and light weight. The respiratory tract is shrouded in 10 g of comfort.
  • Exceptional breathing comfort, equivalent to an FFP1 mask
  • Airproof lining at the nose making it completely airtight from the very first inhalation
  • No need to ajust a nose piece
  • Perfect seal is guaranteed during the whole working time
  • 100% recyclable
Inhalation of 95 l/min
Certifications: EN149:2001 + A1:2009, EN14683:2006, EFB 99,9%
Conditionnement: Dispenser box of 10 or blister of 5.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité