Tubes à essai pour passeurs d'échantillons
Fournisseur: VARIAN
3710051100
VARI3710051100EA 45 EUR InStock
VARI3710051100
Tubes à essai pour passeurs d'échantillons
Tubes Tubes à essais
En PP translucide.
  • Sans rebord
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance à la température
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité