[EN]TUBING PEEK 1/16 OD X .030 ID YELL 1 * 1 Pce
Fournisseur: VARIAN
[EN]TUBING PEEK 1/16 OD X .030 ID YELL 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]TUBING PEEK 1/16 OD X .030 ID YELL 1 * 1 Pce VARI391885314 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou