Gas purifier
Fournisseur: VARIAN
394977002
VARI394977002EA 385 EUR InStock
VARI394977002
Gas purifier
Filtres Filtres à gaz
Oxygen gas purifier made up of spun aluminum chamber.
  • Includes 1/8” brass fittings
  • Conditions four cylinders of 99,999% purity to less than 1 ppm O₂
Ø×L: 33×279,4 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité