Wavelength calibration solution, concentrate, for ICP-OES and MP-AES
Fournisseur: VARIAN
6610030000
VARI6610030000EA 852 EUR InStock
VARI6610030000
Wavelength calibration solution, concentrate, for ICP-OES and MP-AES
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
500 ml solution contains 50 mg/L Al, As, Ba,Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn and 500 mg/L K in 5% HNO₃ + tr HF. Solution must be diluted 10 times prior to use.
  • Concentrate for dilution
  • Packaged in pre-leached HDPE bottles, secured with a tamper-evident seal
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité