PBA plates, Bond Elut
Fournisseur: VARIAN
7541201C
VARI7541201CEA 865 EUR InStock
VARI7541201C
PBA plates, Bond Elut
Microplaques Plaques d'extraction pour phase solide
Unique bond Elut PBA silica sorbent uses phenylboronic acid functionality to retain analytes via a reversible covalent bond, with high specificity and cleanliness.
  • Unique phenylboronic acid sorbent
  • High specificity for cis-diol compounds
  • Amenable for a broad range of biomolecule applications
Bond Elut PBA is a unique silica SPE sorbent containing a phenylboronic acid functionality that can retain analytes through a reversible covalent bond. This very strong covalent retention mechanism enables high specificity and cleanliness.
The boronate groupMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité