SIPS 10/20 pump tubing
Fournisseur: VARIAN
9910076100
VARI9910076100EA 71 EUR InStock
VARI9910076100
SIPS 10/20 pump tubing
Tuyaux Tubes pour pompe péristaltique
SIPS 10/20 pump tubing for atomic absorption spectroscopy.
  • Selected to provide extended lifetime and accurate dilution when using the SIPS
The Sample Introduction Pump System (SIPS) is an innovative sample introduction and dilution system for flame AA that eliminates the task of manually preparing multiple calibration standards, providing fast, accurate on-line dilution of over range samples.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité